Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
cis-4-Heptenal ≥95.0% (by GC)
Infiammabile
cis-4-Heptenal ≥95.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
Infiammabile
cis-4-Heptenal ≥95.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 95.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni correlate

Frequently Bought Together