Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
cis-6-Nonen-1-ol ≥90.0% (by GC)
cis-6-Nonen-1-ol ≥90.0% (by GC)
Catalog # TCIAN0469-10ML
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
undefined
cis-6-Nonen-1-ol ≥90.0% (by GC)
Catalog # TCIAN0469-10ML
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    10 mL
  • Seq:
    2275

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 90.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :142.24 g/mol
Punto di ebollizione:112°C
Punto di infiammabilità:98°C
EINECS:252-764-1
Numero CAS:35854-86-5
Formula:C₉H₁₈O
Numero MDL:MFCD00015388