
7-Nitro-1H-indazole ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2942-42-9
:
Formula:C₇H₅N₃O₂
Numero MDL:MFCD00022789
:163.14 g/mol
Punto di fusione:190 °C
Densità:1,56 g/cm³ (293 °C)
EINECS:220-934-4
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to Brown powder to crystal
- Purity (GC):min. 97.0 %
- Melting point:184.0 to 188.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together