
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Catalog # TCIAB2025-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Solubility in Methanol:very faint turbidity
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Punto di fusione:299…301 °C
EINECS:215-908-4
ADR:6.1,II
:433.33 g/mol
:GHS07
Numero CAS:1449-46-3
Formula:C₂₅H₂₂BrP
Numero MDL:MFCD00031707