


N,N-Dimethylethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:598-56-1
:
Formula:C₄H₁₁N
Numero MDL:MFCD00009039
:73.14 g/mol
Punto di ebollizione:37°C
Punto di fusione:–140 °C
Densità:0,675 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:–25°C
EINECS:209-940-8
UN:2733
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together