
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:25118-59-6
:
Formula:C₇H₄BrClO₂
Numero MDL:MFCD08276864
:235.46 g/mol
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:220.0 to 224.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together