Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
2'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 97.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Frequently Bought Together