
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:13362-78-2
:1135-32-6
Formula:C₁₂H₁₀N₂
Numero MDL:MFCD00006448
:182.23 g/mol
EINECS:236-432-3
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Yellow to Orange powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:149.0 to 153.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together