Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98.0% (by GC)
Irritante
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
Irritante
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    White to Light yellow to Light red powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    215.0 to 222.0 deg-C
  • Solubility in Methanol:
    almost transparency

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni correlate

Frequently Bought Together