

(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Catalog # TCIAD1768-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Orange to Green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Melting point:186.0 to 191.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:226.15 g/mol
Punto di fusione:179…180 °C
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:211-398-2
UN:1479
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS07
Numero CAS:643-43-6
Formula:(C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Numero MDL:MFCD00007227