


4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:3647-69-6
:
Formula:C₆H₁₃Cl₂NO
Numero MDL:MFCD00012797
:186.08 g/mol
Punto di fusione:184…186 °C
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:222-881-2
UN:2923
ADR:8,III
:GHS06
:GHS05
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together