

2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 95% stabilised
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:18742-02-4
:
Formula:C₅H₉BrO₂
Numero MDL:MFCD00003216
:181.03 g/mol
Punto di ebollizione:68…70 °C (8 mmHg)
Densità:1.512
Punto di infiammabilità:65 °C (149 °F)
temperatura di conservazione:Refrigerator
EINECS:242-551-1
ADR:6.1,III
:Stabilised with silver
UN:2810
:GHS06
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together