

Bis(methylthio)methane ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1618-26-4
:
Formula:C₃H₈S₂
Numero MDL:MFCD00008564
:108.23 g/mol
IndexMerck:14,1256
Punto di ebollizione:146…147 °C
Densità:1.059
Punto di infiammabilità:43 °C (109 °F)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:216-577-9
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together