

2,3-Dibromopyridine ≥97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:13534-89-9
:
Formula:C₅H₃Br₂N
Numero MDL:MFCD00234014
:236.89 g/mol
Punto di ebollizione:249…250 °C
Punto di fusione:58…60 °C
:GHS06
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni correlate
Frequently Bought Together