
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:27007-53-0
:
Formula:C₈H₆BrClO₂
Numero MDL:MFCD00144763
:249.49 g/mol
Punto di fusione:37…40 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni correlate
Frequently Bought Together