
Tin(II) trifluoromethanesulphonate ≥97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:62086-04-8
:
Formula:C₂F₆O₆S₂Sn
Numero MDL:MFCD00191251
:416.85 g/mol
Punto di fusione: Dec.
temperatura di conservazione:Ambient
UN:3288
ADR:6.1,III
:GHS06
Informazioni correlate
Frequently Bought Together