Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Irritante
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Catalog # H31691.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Irritante
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Catalog # H31691.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 g

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Numero CAS:149105-11-3
 :
Formula:C₉H₇F₃O₂
 :204.15 g/mol
Punto di fusione:174…177 °C
 :GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero MDL:MFCD01091005