Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Irritante
Infiammabile
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
undefined
Irritante
Infiammabile
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni correlate

Frequently Bought Together