
2-Bromobenzoic acid 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:88-65-3
:
Formula:C₇H₅BrO₂
Numero MDL:MFCD00002402
:201.02 g/mol
Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:146…151 °C
Densità:1,929 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:≥ 100 °C
EINECS:201-848-6
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow to beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:145 to 150 °C
- HPLC:≥96.0 %
- Fines:≤8.5 % (< 0.5 cm)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together