

2,6-Dimethyl-4-heptanone ≥90%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:108-83-8
:
Formula:C₉H₁₈O
Numero MDL:MFCD00008940
:142.24 g/mol
Punto di ebollizione:163…173 °C
Punto di fusione:–42 °C
Densità:0.809
Punto di infiammabilità:47 °C (117 °F)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:203-620-1
UN:1224
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Informazioni correlate
Frequently Bought Together