Erastin ≥98% (by HPLC), solid, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 329600-5
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Plastic ampoule
- Pk:5 mg
- Seq:2210
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:547.052 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
temperatura di conservazione:Freezer
Numero CAS:571203-78-6
Formula:C₃₀H₃₁ClN₄O₄
Numero MDL:MFCD09837984