
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:244022-63-7
:
Formula:C₇H₆F₂N₂O
Numero MDL:MFCD01310810
:172.13 g/mol
Punto di fusione:168…170 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
Frequently Bought Together