Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
4-(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylsulphonyl)morpholine
4-(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylsulphonyl)morpholine
Catalog # APOSPC8103-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
4-(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylsulphonyl)morpholine
Catalog # APOSPC8103-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
Punto di fusione:131…133 °C
temperatura di conservazione:Refrigerator
Numero CAS:951884-77-8
Formula:C₁₁H₁₁BrF₃NO₃S
Numero MDL:MFCD09801007