
5,7-Difluoroindole
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:301856-25-7
:
Formula:C₈H₅F₂N
Numero MDL:MFCD01075215
:153.13
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Frequently Bought Together