
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:936841-70-2
:
Formula:C₆H₃BrF₃N
Numero MDL:MFCD08061310
:226 g/mol
Punto di ebollizione:58 °C/11mmHg
temperatura di conservazione:Ambient
UN:2810
ADR:6.1,III
:GHS07
Frequently Bought Together