
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:99368-66-8
:
Formula:C6H3F3N2O3
Numero MDL:MFCD00276983
:208.0948 g/mol
Punto di fusione:158 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together