
1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Catalog # APOSPC4715-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Punto di ebollizione:97…100 °C/32mmHg
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:4063-48-3
Formula:C₁₀H₆F₈O₂
Numero MDL:MFCD03424468