3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Catalog # APOSPC410369-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:208.14 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1006319-37-4
Formula:C₇H₇F₃N₂O₂
Numero MDL:MFCD04969242