Ethyl (2-nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl) acetate
Catalog # APOSPC405564-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:335.25 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1309569-23-0
Formula:C₁₀H₁₀F₅NO₄S
Numero MDL:MFCD22370090