
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:328-73-4
:
Formula:C₈H₃F₆I
Numero MDL:MFCD00040837
:340.01 g/mol
Punto di ebollizione:62…64 °C/12mmHg
Densità:1,919 g/cm³ (25 °C)
Punto di infiammabilità:74 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together