Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
 
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Catalog # APOSPC303126-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Catalog # APOSPC303126-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :201.21 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1373920-83-2
Formula:C₁₀H₁₃F₂NO
Numero MDL:MFCD22201028