4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:878285-12-2
:
Formula:C₆H₄ClF₂N
Numero MDL:MFCD08459284
:163.5500 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together