
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:69563-88-8
:
Formula:C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Numero MDL:MFCD00015723
:518.46 g/mol
Punto di fusione:159…163 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together