4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:869901-23-5
:
Formula:C₁₀H₁₆N₄
Numero MDL:MFCD08435920
:192.27 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together