Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Catalog # APOSOR953793-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Catalog # APOSOR953793-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :190.1986 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:119448-87-2
Formula:C₁₀H₁₀N₂O₂
Numero MDL:MFCD01237556