5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:210538-68-4
:
Formula:C₇H₁₀ClN₃
Numero MDL:MFCD11043221
:171.63 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together