3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1929-29-9
:
Formula:C₁₀H₁₂O₃
Numero MDL:MFCD00002777
:180.2 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together