5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2034-23-3
:
Formula:C₇H₅ClN₂O
Numero MDL:MFCD00493866
:168.58 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together