

4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:183322-18-1
:
Formula:C₁₄H₁₇ClN₂O₄
Numero MDL:MFCD09751265
:312.7500 g/mol
:GHS05
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together