
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:57489-77-7
:
Formula:C₆H₃Cl₂N₃
Numero MDL:MFCD08273918
:188.0141 g/mol
Punto di fusione:75…77 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together