
(R)-1,2-Butanediol 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:40348-66-1
:
Formula:C₄H₁₀O₂
Numero MDL:MFCD09953765
:90.12 g/mol
Punto di ebollizione:190.3 °C
Punto di infiammabilità:93.3 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together