3,4-Dichlorothiobenzamide
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
About this item
- CAS Number:22179-73-3
- Formula:C₇H₅Cl₂NS
- MDL Number:MFCD04973321
- Molecular Weight:206.09 g/mol
- Melting Pt:133…137 °C
- Storage Temperature:Ambient
3 Options Available Below
Product Details & Documents
- CAS Number:22179-73-3
- Formula:C₇H₅Cl₂NS
- MDL Number:MFCD04973321
- Molecular Weight:206.09 g/mol
- Melting Pt:133…137 °C
- Storage Temperature:Ambient
Product Family Options
Product Information
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



