2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:175201-51-1
:
Formula:C₉H₉N₃O₂
Numero MDL:MFCD00067901
:191.19 g/mol
Punto di fusione:245…247 °C
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together