
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:26177-43-5
:
Formula:C₇H₉ClN₂O₂
Numero MDL:MFCD00012858
:188.62 g/mol
Punto di fusione:226…231 °C
EINECS:247-502-8
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together