2-Naphthaldehyde
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
About this item
Synonyms: β-Naphthaldehyde
- CAS Number:66-99-9
- Formula:C₁₁H₈O
- MDL Number:MFCD00004094
- Molecular Weight:156.18 g/mol
- Boiling Pt:160…19mm °C
- Melting Pt:58…61 °C
- Flash Pt:>100 °C
- Storage Temperature:Freezer
- EINECS:200-640-2
- UN:3335
- ADR:9,III
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: β-Naphthaldehyde
- CAS Number:66-99-9
- Formula:C₁₁H₈O
- MDL Number:MFCD00004094
- Molecular Weight:156.18 g/mol
- Boiling Pt:160…19mm °C
- Melting Pt:58…61 °C
- Flash Pt:>100 °C
- Storage Temperature:Freezer
- EINECS:200-640-2
- UN:3335
- ADR:9,III
Product Family Options
Product Information
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Specifications:New ProductNew Product
- Specifications:New ProductNew Product
- Specifications:New ProductNew Product
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



