
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:149771-44-8
:
Formula:C₁₁H₂₀N₂O₂
Numero MDL:MFCD17016708
:212.29 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together