
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:315494-03-2
:
Formula:C₉H₁₀ClNO₂
Numero MDL:MFCD09839163
:199.64 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together