
1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
Catalog # APOSOR302235-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:135.1632 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:6302-02-9
Formula:C₈H₉NO
Numero MDL:MFCD00092717