
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:58537-99-8
:
Formula:C₉H₉NO
Numero MDL:MFCD00238591
:147.1700 g/mol
Punto di fusione:169…173 °C
temperatura di conservazione:Ambient
UN:3439
ADR:6.1,III
:GHS07
Frequently Bought Together