0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Italy
ContactUsLinkComponent
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
APOSOR15207-250MG
:
Apollo Scientific
:
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
APOSOR15207-250MG
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
163.18 g/mol
:
225…227 °C
:
GHS07
:
Ambient
:
30389-33-4
:
C₉H₉NO₂
:
MFCD01862194